Documents
8.05796
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
3-(CH3O)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
209-712-8
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 73 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
225 °C
Point d'ébullition
230-233 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 110 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup