Principaux documents
8.04957
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium cyanate, Cyanic acid potassium salt
100 G
30,50 €
1 KG
64,90 €
30,50 €
Date d'expédition estimée le10 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
30,50 €
1 KG
64,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CKNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
209-676-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Solubilité:
750 g/L
30,50 €
Date d'expédition estimée le10 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
Pf
315 °C
Solubilité
750 g/L
Densité
2.056 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
870 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].N#C[O-]
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Potassium cyanide: ≤ 1.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable