8.04808
Isophthaloyl dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-8.9 % (v/v)
Pf
42-45 °C
Température de transition
flash point 180 °C
Densité
1.39 g/cm3 at 17 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
Clé InChI
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup