Principaux documents
8.03573
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
for synthesis
Synonyme(s) :
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine
100 G
40,10 €
1 KG
169,00 €
40,10 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
40,10 €
1 KG
169,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-095-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,10 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
Pf
224-227 °C
Température de transition
flash point >270 °C
Solubilité
0.3 g/L
Densité
1.425 g/cm3 at 15 °C
Masse volumique apparente
680 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1nc(nc(n1)c2ccccc2)N
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Clé InChI
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable