Principaux documents
8.03248
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitroaniline
for synthesis
5 G
28,20 €
250 G
111,00 €
28,20 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
28,20 €
250 G
111,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
28,20 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.001 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>365 °C
pH
7 (1 g/L in H2O)
pb
>300 °C (decomposes)
Pf
177-180 °C
Température de transition
flash point 224 °C
Solubilité
1 g/L
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
435.2 °F
Point d'éclair (°C)
224 °C