8.03226
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Dichlorobenzene
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.8 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-5.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
pb
173-175 °C/1013 hPa
Pf
52-54 °C
Température de transition
flash point 66 °C
Solubilité
0.08 g/L
Densité
1.23 g/cm3 at 70 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clé InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)