Documents
8.02934
Sigma-Aldrich
Éther diméthylique du diéthylèneglycol
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
2-méthoxyéthyl éther, Diméthyldiglycol, « Diglyme », Éther bis(2-méthoxyéthylique)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Numéro Beilstein :
1736101
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-924-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
370 °F
Puissance
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
17.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,943 - 0,945
Peroxyde (exprimé en H₂O₂) : ≤ 0,005 %
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)