Documents
8.01668
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-855-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
224 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
4.6 % (v/v)
Point d'ébullition
59-60 °C/1013 hPa
Pf
-89 °C
Température de transition
flash point 19 °C
Densité
1.31 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clé InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)