Principaux documents
8.01295
Sigma-Aldrich
4-Ethylmorpholine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-885-0
Pression de vapeur
8.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
160 °C
Puissance
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.9 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
1 cSt(23 °C)
pb
138 °C/1013 hPa
Pf
-63--62 °C
Température de transition
flash point 30 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C