Principaux documents
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
3-(Cl)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-618-4
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Pf
153-156 °C
Température de transition
flash point 150 °C
Solubilité
0.45 g/L
Densité
1.496 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3