Documents
8.00273
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Aminoacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-ethanone
About This Item
Formule linéaire :
4-(NH2)C6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-801-2
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
381 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
292-294 °C/1013 hPa
Pf
103-106 °C
Solubilité
6.5 g/L
Masse volumique apparente
580 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1