8.00238
Ethyl cinnamate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
271 °C/1013 hPa
Pf
6-7 °C
Température de transition
flash point 135 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
Clé InChI
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C