79102BC
GDS PPMX Diamond Tips
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, capacity 200 μL, filter, sterile, Blister Refill
Synonyme(s) :
Sterile Pipette Tips
About This Item
Produits recommandés
Description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
Stérilité
sterile
Caractéristiques
filter
Blister Refill
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 79102
Conditions de stockage
room temperature
Technique(s)
PCR: suitable
Capacité
200 μL
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS PICKPEN® PIPETMAX® System
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Composants
Compatibilité
Méthode d'analyse
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni