Documents
71724-M
Sigma-Aldrich
pIEx/Bac-1 DNA - Novagen
About This Item
Code UNSPSC :
41106617
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable