7052X
Papanicolaou OG-6
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Synonyme(s) :
PAP Counterstain
Forme
liquid
Pf
-0.1 °C
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.79 g/cm3
λmax
493-503 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
59.0 °F
Point d'éclair (°C)
15 °C