70006-M
T7SelectDOWN Primer
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Mr: 5987
T7Select Vector primers are convenient for amplification and sequencing of T7Select recombinants, and are compatible with all T7Select vectors.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
5ʹ - AACCCCTCAAGACCCGTTTA - 3ʹ
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany