70003-M
pBAC-1 DNA - Novagen
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1