Principaux documents
693015-2
Supelco
Pressure Dispenser, 1/4" x 1/4"
for use with NOWPAK®
Synonyme(s) :
hplc solvents
About This Item
Code UNSPSC :
41105107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Compatibilité
for use with NOWPAK®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
for NOWPak II, NOWPak®
Informations légales
NOWPAK is a registered trademark of Advanced Technology Materials, Inc.