69015-M
pET-32a(+) DNA - Novagen
Synonyme(s) :
pET-32a(+) vector, pET-32a-c(+) Vectors
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Niveau de qualité
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
dry ice
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
The pET Vectors are supplied as purified plasmid DNA (10 µg). Each order of pET DNA also includes an Induction Control strain (supplied as a glycerol stock). Please contact technical service if you need additional information.
References
1. LaVallie, E.R., DiBlasio, E.A., Kovacic, S., Grant, K.L., Schendel, P.F. and McCoy, J.M. (1993) Bio/Technology 11, 187–193.
Application
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable