Principaux documents
681505
Sigma-Aldrich
Anti-CaV2.2 (851-867) Rabbit pAb
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3