676602
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer²³⁹) Mouse mAb (16C2)
lyophilized, clone 16C2, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16C2, monoclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer239/pSer239)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (0.1 µg/ml, chemiluminescence; 1 µg/ml, colorimetric)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Vanadate-treated A431 cells or 8-pCPT-treated platelets
Autres remarques
Schwarz, U.R., et al. 1999. Thromb. Haemost.82, 1145.
Smolenski, A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20029.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable