6.18550
Triéthylamine
for chromatography
Synonyme(s) :
Triethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.48 (vs air)
Pression de vapeur
72 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
1.2-9.3 % (v/v)
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
(12.7 at 100 g/l at 15 °C (59 °F))
Point d'ébullition
89.3 °C (192.7 °F)
Solubilité
water: soluble (112.4 g/l at 20 °C (68 °F))
Densité
0.72 g/cm3 (at 25 °C (77 °F))
Application(s)
general analytical
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- An environmentally friendly mobile phase component in liquid chromatographic technique for separating analgesic and antipyretic drugs such as propyphenazone, caffeine, paracetamol, and its degradation impurity 4-aminophenol.
- Mobile phase component in the determination of polyamines in thermosetting polymers.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup