Principaux documents
6.18509
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydroxide solution
10% in methanol
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium hydroxide solution
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.47
Beilstein:
3571228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Concentration:
10% in methanol
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Concentration
10% in methanol
Chaîne SMILES 
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M