Principaux documents
6.17597
Supelco
Cadmium nitrate tetrahydrate
purified grade
Synonyme(s) :
Cadmium nitrate tetrahydrate, Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Cd(NO3)2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.48
Beilstein:
8156730
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
purified grade
Qualité
purified grade
Pf
59.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Clé InChI
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N