Principaux documents
5980-OP
Millipore
Chlorure de magnésium hexahydrate
OmniPur® Grade, complexometric: 99.0-102.0%
Synonyme(s) :
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme:
crystals
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Molecular Biology Grade.
Assay (complexometric): 99.0-102.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Insolubles: ≤.005%
Iron (Fe): ≤0.0005%
Nitrate (NO3): ≤0.001%
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.002%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable