Principaux documents
59300-M
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.8% (GC)
pb:
82 °C (lit.)
Pression de vapeur:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Impuretés
aldehyde, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 20 °C
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Propanol (Isopropanol) is a secondary alcohol. It has been tested as a substitute to fuel for use in various fuel cells.[1] CuO powder dissolved in 2-propanol has been used for the laser ablation assisted synthesis of Cu colloids.[2] Suspension of 2-propanol with Zn(NO3)2 has been employed for the fabrication of titanium dioxide-coated stainless steel (P25-TiO2/SS) photoanode coated with uniformly thick layer of P25-TiO2. This photoanode was used for the electrochemical photocatalytic (ECPC) degradation process.[3]
Autres remarques
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 59300
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5