Principaux documents
5.89593
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
99.5%, anhydrous
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Beilstein:
1736662
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
165 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.5%
Température d'inflammation spontanée
936 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.361 (lit.)
pb
57-58 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Clé InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup