5.77000
ReadyStream® Tryptic Soy Broth
About This Item
Produits recommandés
Conformité réglementaire
FDA BAM
Niveau de qualité
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
La préparation des milieux de culture révolutionnée - Nouvelle solution pour préparer et distribuer les milieux de culture destinée aux laboratoires d'analyses alimentaires
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs