574799
SynaptoRed™ Reagent
A lipophilic, water-soluble styrylpyridinium red fluoroprobe that is useful for staining active recycling synaptic vesicles.
Synonyme(s) :
SynaptoRed™ Reagent
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
dark purple
Solubilité
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Rouze, N.C. and Schwartz, E.A. 1998. J. Neurosci.18, 8614.
Vida, T.A. and Emr, S.D. 1995. J. Cell Biol.128, 779.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable