574776
Swinholide A, Theonella swinhoei
A dimeric dilactone macrolide that is cytotoxic to a variety of cancer cell lines in vitro.
Synonyme(s) :
Swinholide A, Theonella swinhoei
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
colorless
Solubilité
acetone: soluble
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Disrupts the actin cytoskeleton
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bubb, M.R., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 3463.
Kobayashi, M., et al. 1994. Chem. Pharm. Bull. 42, 19.
Doi, M., et al. 1991. J. Org. Chem. 56, 3629.
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable