5.43899
NMP
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Produits recommandés
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for liquid chromatography LiChrosolv®
Pression de vapeur
0.32 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChrosolv®
Qualité
isocratic
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Limite d'explosivité
1.3-9.5 % (v/v)
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.05% Water
Transmittance
300 nm, ≥50%
325 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
400 nm, ≥99%
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
202 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Température de transition
flash point 91 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: This study utilizes 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a high-purity solvent in the formulation of a transdermal bioadhesive system, enhancing the solubility and delivery of antimalarial drugs. The application highlights NMP′s role in pharmaceutical formulations, particularly in improving drug efficacy and patient compliance (Volpe-Zanutto et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Water: ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99 %
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)