539610
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
The PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor controls the biological activity of PKCζ/ι. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase C ζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase Cζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
205,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
glacial acetic acid: 2 mg/mL
water: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKCζ
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Laudanna, C., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 30306.
Standaert, M.L., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 30075.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable