539521
Anti-PP2A/Bα (14-27) (PR55) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-PP2A/Bα
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPA(5524)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (1:500)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable