539141
Proteasome Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic proteasome substrate.
Synonyme(s) :
Proteasome Substrate II, Fluorogenic, Z-LLE-AMC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Fluorescence
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Spécificité
Actions biochimiques/physiologiques
Fluorogenic proteasome substrate
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable