Principaux documents
5.38096
Sigma-Aldrich
GluN2B NMDA Receptor Antagonist, 93-31
Synonyme(s) :
GluN2B NMDA Receptor Antagonist, 93-31, (S)-N-(4-(3-(butyl(3,4-dichlorophenethyl)amino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)methanesulfonamide
10 MG
146,00 €
146,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
146,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H30Cl2N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
146,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid (sticky)
Puissance
0.19 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow to yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
A tertiary N-alkylamine that acts as a pH dependent antagonist of GluN2B-NMDA receptors. Shown to be about 10-fold more potent in ischemic tissue (pH 6.9) than in normal healthy tissue (pH 7.6) (IC50 = 190 nM and 1.8 µM, respectively). Effectively reduces the infarct volume in damaged brain tissue in a murine model of ischemic stroke (at 10 mg/kg, ED50 ≤ 1 mg/kg) without impairing coordination or motor function. Also displays binding to hERG (IC50 = 70 nM) and alpha1-adrenergic receptor (IC50 = 4.9 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
GluN2B NMDA Receptor
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Yuan, H., et al. 2015. Neuron.85, 1305.
Tahirovic, Y., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5506.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable