5.34337
CADA
≥98% (HPLC), solid, HIV inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
HIV Inhibitor, CADA, 1-Benzyl-7-methylene-5,9-ditosyl-5,9-diaza-azoniacyclododecan-1-ium chloride, CD4 Inhibitor, CADA
About This Item
Produits recommandés
product name
HIV Inhibitor, CADA,
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
water: insoluble
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Bell, T. W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1291.
Vermeire, K., et al. 2004. AIDS.18, 2115.
Vermeire, K., et al. 2002. Virology.302, 342.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable