5.30310
Mithramycin A
Synonyme(s) :
Mithramycin A, Plicamycin, Mithramycin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43-,44-,45-,49+,50+,51-,52+/m1/s1
Clé InChI
CFCUWKMKBJTWLW-WZIVUMCRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Sp1 transcription factor
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Choi, E. S., et al. 2013. J. Clin. Biochem. Nutr.53, 89.
Sleiman S. F., et al. 2011. J. Neurosci.31, 6858.
Bond, G, et al. 2004. Cell.119, 591.
Blume, S, et al. 1991. J. Clin. Invest.88, 1613.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable