5.30306
PPM1D Phosphatase Inhibitor II, GSK2830371
Synonyme(s) :
PPM1D Phosphatase Inhibitor II, GSK2830371, ( S)-5-((5-Chloro-2-methylpyridin-3-ylamino)methyl)-N-(3-cyclopentyl-1-(cyclopropylamino)-1-oxopropan-2-yl)thiophene-2-carboxamide, PP2Cδ Inhibitor II, Wip1 Inhibitor II, WT-53-Induced Phosphatase Inhibitor; GSK 2830371, (S)-5-((5-Chloro-2-methylpyridin-3-ylamino)methyl)-N-(3-cyclopentyl-1-(cyclopropylamino)-1-oxopropan-2-yl)thiophene-2-carboxamide, PP2Cδ Inhibitor II, Wip1 Inhibitor II, WT-53-Induced Phosphatase Inhibitor; GSK 2830371
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Wip1/PPM1D/PP2Cδ
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable