529542
PSD95 Inhibitor, Tat-N-dimer
The PSD95 Inhibitor, Tat-N-dimer controls the biological activity of PSD95. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Postsynaptic Density Protein-95 Inhibitor, Tat-N-dimer
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
4.6 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PSD95
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable