528201
PNU-120596
A urea derivative that acts as a potent, selective, and reversible positive allosteric modulator for the α7 subtype of neural nicotinic acetylcholine receptors
Synonyme(s) :
PNU-120596, α7 Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, PNU-120596, 1-(5-chloro-2,4-dimethoxy-phenyl)-3-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-urea, a7 nAChR agonist, PNU-120596
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H14ClN3O4/c1-7-4-12(17-21-7)16-13(18)15-9-5-8(14)10(19-2)6-11(9)20-3/h4-6H,1-3H3,(H2,15,16,17,18)
Clé InChI
CEIIEALEIHQDBX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Barron, S., et al. 2009. Mol. Pharm.76, 253.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable