Documents
525186
Sigma-Aldrich
Phospholipase C, Bacillus cereus
Synonyme(s) :
Phospholipase C, Bacillus cereus, PLC
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥50 units/mg dry wt.
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to brownish
Solubilité
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native phospholipase C from Bacillus cereus. Catalyzes the hydrolysis of lecithins to 1,2-diglycerides and choline phosphate.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of lecithin per min at 37°C, pH 8.0.
Autres remarques
Rahman, S.M., et al. 1995. Infect. Immun. 63, 259.
Bhamidipati, S.P., and Hamilton, J.A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2431.
Nieva, J.L., et al. 1993. Biochemistry 32, 1054.
Hendrickson, H.S., et al. 1992. Biochemistry 31, 12169.
Slack, B.E., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24503.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable