524529
Phosphatase, Acid, Potato
Synonyme(s) :
Phosphatase, Acid, Potato
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥2 U/mg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
3.2 M ammonium sulfate, pH 6.0, containing 1% BSA: soluble
6% BSA in water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clé InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Bessey, O.A. 1946. J. Biol. Chem.164, 32.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable