513030
PD 169316
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC₅₀ = 89 nM).
Synonyme(s) :
PD 169316, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
221,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
221,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange-yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2c4ccncc4)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
Clé InChI
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
p38 MAP kinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
Kummer, J.L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 20490.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable