506163
p38 MAP Kinase Inhibitor VIII
The p38 MAP Kinase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 321351-00-2, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
p38 MAP Kinase Inhibitor VIII, (4-((2-Amino-4-bromophenyl)amino)-2-chlorophenyl)-(2-methylphenyl)methanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
ethanol: 15 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H16BrClN2O/c1-12-4-2-3-5-15(12)20(25)16-8-7-14(11-17(16)22)24-19-9-6-13(21)10-18(19)23/h2-11,24H,23H2,1H3
Clé InChI
HDCLCHNAEZNGNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable