506158
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169
The p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, also referenced under CAS 1670-87-7, controls the biological activity of p38 MAP Kinase.
Synonyme(s) :
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, Indole-5-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-11-8/h1-5,11H,(H2,10,12)
Clé InChI
GQMYQEAXTITUAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable