5.05991
Flumazenil
Synonyme(s) :
Flumazenil, GABA A Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788, GABAA Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cc2c(cc1)[n]3c(c(nc3)C(=O)OCC)CN(C2=O)C
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GABAA
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Li, J., et al. 2006. Neuropharmacol.51, 168.
Weiss, M., et al. 2002. Neurochem. Res.27, 1605.
Atack, J., et al. 1999. Neuropsychopharmacol.20, 255.
Votey, S.R., et al. 1991. Ann. Emerg. Med.20, 181.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable