5.04519
CIQ
Synonyme(s) :
CIQ, (3-Chlorophenyl) [3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolinyl]methanone
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H26ClNO5/c1-30-20-7-9-21(10-8-20)33-16-23-22-15-25(32-3)24(31-2)14-17(22)11-12-28(23)26(29)18-5-4-6-19(27)13-18/h4-10,13-15,23H,11-12,16H2,1-3H3
Clé InChI
VYMILMYEENZHAR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NMDA receptors
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Ogden, K., et al. 2013. Mol. Pharmacol.83, 1045.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable