Principaux documents
5.04467
Sigma-Aldrich
L-CCG-I
Synonyme(s) :
L-CCG-I
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.14
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
aqueous base: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3-,4-/m0/s1
Clé InChI
GZOVEPYOCJWRFC-HZLVTQRSSA-N
Description générale
A potent agonist for group II metabotropic glutamate receptors (EC50 = 0.49 µM and 0.44 µM for mGlu2 and mGlu3, respectively). Higher level of activity than glutamate or (±)-trans-ACPD. Widely used in studies related to neurotransmissions mediated via group II mGlu receptors.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
mGlu₂ & mGlu₃
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Shinozaki, H., et al. 1989. Br. J. Pharmacol.98, 1213.
Hayashi, Y., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 539.
Nakanishi,S. 1992. Science.258, 597.
Watkins, J., et al. 1994. Trends Pharmacol Sci.15, 333.
Schoepp, D.D., et al. 1999. Neuropharmacology.38, 1431.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable