Principaux documents
5.04359
Sigma-Aldrich
Palmitoylethanolamide
Synonyme(s) :
Palmitoylethanolamide, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
10 MG
111,00 €
111,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
111,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H37NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
111,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 20 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
Clé InChI
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
An endogenous lipid that acts as a selective agonist for GPR55 receptors (EC50 = 4, 19 800 and >30 000 nM at GPR55, CB2 and CB1 receptors respectively). Producing robust anti-inflammatory actions by activating PPARα (EC50 = 3 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
GPR55 receptor
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Notes préparatoires
Slight warming is required for complete solubilization.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Griffin, G., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.292, 886.
Lambert, D., et al. 2001. Epilepsia.42, 321.
Lambert, D., et al. 2002. Curr. Med. Chem.9, 663.
Lo Verme, J., et al. 2005. Life Sci.77, 1685.
Re, G., et al. 2005. Vet. J.173, 21.
Ryberg, R., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable