Principaux documents
5.00619
SAFC
Vitamin B₁₂-mannitol
trituration 0.1%
25 KG
1 676,00 €
1 676,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
1 676,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
1 676,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Concentration
0.1%
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
200 g/L
Application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
15-25°C
Application
Vitamin B12 - mannitol trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1